ContactUsLinkComponent
Acide orthophosphorique 85% ≥85%, TECHNICAL
Corrosif
Acide orthophosphorique 85% ≥85%, TECHNICAL
N° de catalogue 90045.5000
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Corrosif
Acide orthophosphorique 85% ≥85%, TECHNICAL
N° de catalogue 90045.5000
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    5 L
  • Seq:
    5190
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 85 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :98 g/mol
Point de fusion:28 °C
Densité:1,689 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
 :GHS05
Numéro CAS:7664-38-2
Formule:H₃PO₄
Numéro MDL:MFCD00011340