Flacons à prélèvement
Flacons à prélèvement
Fournisseur:   Brand
Flacons à prélèvement
Fournisseur:  Brand
Certificats
Flacons à prélèvement
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Longueur
    Ø
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec
    PTFE/Acier
    65 mm
    55 mm
    100 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 168,00 €
    168,00 €
    1 * 1 ST
       168,00 €
  • Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec
    PTFE/Acier
    95 mm
    70 mm
    250 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 205,00 €
    205,00 €
    1 * 1 ST
       205,00 €
  • Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec
    PTFE/Acier
    125 mm
    80 mm
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 237,00 €
    237,00 €
    1 * 1 ST
       237,00 €
  • Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec
    PTFE/Acier
    155 mm
    105 mm
    1000 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 285,00 €
    285,00 €
    1 * 1 ST
       285,00 €
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND90470
    Rallonge pour flacon à prélèvement, 600 mm de long
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 121,00 €