ContactUsLinkComponent
Acide orthophosphorique 25%, TECHNICAL
Acide orthophosphorique 25%, TECHNICAL
  20629.463
 :  
undefined
Acide orthophosphorique 25%, TECHNICAL
  20629.463
 :  
  • Type de conditionnement:
    Fut Plastique
  • Cdt:
    25 L
  • Seq:
    5327
  • Assay:
    24 - 26 %
 :
 :98 g/mol
 :1.1462 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :231-633-2
 :1805
 :8,III
 :GHS05
 :7664-38-2
 :H₃PO₄
 :MFCD00011340