Sodium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Bidon Plastique, 5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 191546P
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,39 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot5L Plastic drum DIN 51 UN (ZPACK13951001)
Informations sur l'emballage
spec_VWRC191546P
Spécification du produit
VWR® Nitrogen Determination According to Kjeldahl
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (W/V):48.0 - 50.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:5 L