Hydrogène peroxyde 35%
Flacon plastique, 500 g
N° de catalogue WAKO634-03365
Corrosif
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Wako
Hydrogène peroxyde 35%
N° de catalogue WAKO634-03365
Fournisseur:  Wako
Marketsource
Numéro CAS:  7722-84-1
Hydrogène peroxyde 35%
Flacon plastique, 500 g
Numéro CAS:  7722-84-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7722-84-1
  • Formule:H₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00011333
  • Poids moléculaire:34.01 g/mol
  • Point d'ébullition:∼107 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:< 0 °C
  • Densité:1,11 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-765-0
  • UN:2014
  • ADR:5.1,II
  •  :Density: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    500 g
Spécifications