Acide nitrique 60%
Acide nitrique 60%
Flacon Plastique, 250 mL
N° de catalogue 29698.233
Corrosif
Fournisseur:   VWR Chemicals
Acide nitrique 60%
N° de catalogue 29698.233
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  7697-37-2
Acide nitrique 60%
Acide nitrique 60%
Flacon Plastique, 250 mL
Numéro CAS:  7697-37-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Nitric acid solution
  • Numéro CAS:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011349
  • Poids moléculaire:63.01 g/mol
  • Point d'ébullition:∼120 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–22 °C
  • Densité:1,37 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-714-2
  • UN:2031
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    250 mL
Spécifications