Acide fluorhydrique 38%
Flacon plastique, 500 g
N° de catalogue WAKO632-03285
Marketsource
Fournisseur: Wako
Acide fluorhydrique 38%
N° de catalogue WAKO632-03285
Fournisseur: Wako
Marketsource
Numéro CAS: 7664-39-3
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7664-39-3
- Formule:HF
- Numéro MDL:MFCD00011346
- Poids moléculaire:20.01 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-634-8
- UN:1790
- ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:500 g