Acide chlorhydrique 20%
Acide chlorhydrique 20%
Flacon verre pour solides, 500 g
Catalog # WAKO632-03305
Irritant
Marketsource
Supplier:   Wako
Acide chlorhydrique 20%
Catalog # WAKO632-03305
Supplier:  Wako
Marketsource
CAS Number:  7647-01-0
Acide chlorhydrique 20%
Flacon verre pour solides, 500 g
CAS Number:  7647-01-0
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS Number:7647-01-0
  • Formula:HCl
  • MDL Number:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g