ContactUsLinkComponent
Sodium hydrogénocarbonate 75 g/l en solution aqueuse, HyClone™, filtré stéril
Sodium hydrogénocarbonate 75 g/l en solution aqueuse, HyClone™, filtré stéril
N° de catalogue HYCLSH30033.01
Numéro CAS:  
undefined
Sodium hydrogénocarbonate 75 g/l en solution aqueuse, HyClone™, filtré stéril
N° de catalogue HYCLSH30033.01
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 ml
  • Seq:
    2440
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Endotoxin concentration:
    ≤1.0 EU/mL
  • Sterilization:
    0.1 µm sterile filtered
  • pH:
    7.9 - 9.4
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :84.01 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-633-8
Numéro CAS:144-55-8
Formule:NaHCO₃
Numéro MDL:MFCD00003528