ContactUsLinkComponent
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse, Electran pour l'électrophorèse
  444062F
 :  
undefined
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse, Electran pour l'électrophorèse
  444062F
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 ml
  • Seq:
    2440
  • Environmentally Preferable:
  • Assay (W/V) (at preparation):
    9.8 - 10.2 %
 : Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
 :
 :288.38 g/mol
 :1…1.1 g/cm³ (20 °C)
 :205-788-1
 :GHS05
 :Température ambiante
 :151-21-3
 :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
 :MFCD00036175