ContactUsLinkComponent
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Catalog # M111-100ML
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Catalog # M111-100ML
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Colour (APHA):
    5
  • DNase:
    NONE
  • Protease:
    NONE
  • RNase:
    NONE
Specification Test Results
About this item
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
 :
 :288.38 g/mol
Density:1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-788-1
UN:1325
ADR:4.1,
 :GHS05
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175