ContactUsLinkComponent
Acide trichloroacétique (cristallisable) 200 g/l en solution aqueuse
Acide trichloroacétique (cristallisable) 200 g/l en solution aqueuse
N° de catalogue PRLSMC313064.1000
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
undefined
Acide trichloroacétique (cristallisable) 200 g/l en solution aqueuse
N° de catalogue PRLSMC313064.1000
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :163.39 g/mol
Point d'ébullition:196 °C (1013 hPa)
Point de fusion:54…56 °C
Densité:≤1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-927-2
UN:2564
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
Numéro CAS:76-03-9
Formule:Cl₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00004177