ContactUsLinkComponent
Acide trichloroacétique (cristallisable) 20% en solution aqueuse
  A0590.1000
 :  
undefined
Acide trichloroacétique (cristallisable) 20% en solution aqueuse
  A0590.1000
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :163.39 g/mol
 :196 °C (1013 hPa)
 :54…56 °C
 :≤1.07 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :200-927-2
 :2564
 :8,II
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
 :76-03-9
 :Cl₃CCOOH
 :MFCD00004177