Formaldéhyde 38% en solution aqueuse, J.T.Baker®
5 L
Fournisseur: Avantor
Formaldéhyde 38% en solution aqueuse, J.T.Baker®
N° de catalogue 3859.5000
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS: 50-00-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
- Numéro CAS:50-00-0
- Formule:CH₂O
- Numéro MDL:MFCD00003274
- Poids moléculaire:30.03 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-001-8
- UN:2209
- ADR:8,III
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Formaldehyde (HCHO)(after dilution):36 - 40 g/l
- pH 25°C (after dilution):6.8 - 7.2
- Total Phosphate:max. 150 mM
Spécifications
- Cdt:5 L