Formaldéhyde 37% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:50-00-0
:
Formule:CH₂O
Numéro MDL:MFCD00003274
:30.03 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-001-8
UN:2209
ADR:8,III
:GHS06
:GHS05
:GHS08
Frequently Bought Together