ContactUsLinkComponent
Formaldéhyde 36 - 38% en solution aqueuse
Catalog # HACH205932
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Formaldéhyde 36 - 38% en solution aqueuse
Catalog # HACH205932
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :30.03 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-001-8
UN:2209
ADR:8,III
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
CAS Number:50-00-0
Formula:CH₂O
MDL Number:MFCD00003274