Toluène-D8 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN
ACRO217440050
:
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:5 mL
- Seq:2044
- Info cdt:10 x 0.5 ml
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.01 %
- D-Enrichment:≥99.95 %
:
:100.08 g/mol
:110 °C (1013 hPa)
:–84 °C
:0.94 g/cm³ (20 °C)
:4 °C (closed cup)
:Réfrigérateur
:218-009-5
:1294
:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:2037-26-5
:C₆D₅CD₃
:MFCD00044638