Méthanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS pour spectroscopie RMN
N° de catalogue ACRO351470075
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:7,5 mL
- Seq:2065
- Info cdt:10 x 0.75 ml
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.05 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.75 %
- TMS:0.020 to 0.040 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:36.01 g/mol
Point d'ébullition:65,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–99 °C
Densité:0,888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:12 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:212-378-6
UN:1230
ADR:3,II
:GHS06
:GHS08
:GHS02
Numéro CAS:811-98-3
Formule:D₃COD
Numéro MDL:MFCD00044637