ContactUsLinkComponent
Méthanol-D4 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Méthanol-D4 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
  325351000.
 :  
undefined
Méthanol-D4 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
  325351000.
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.05 % (Coulometric)
  • D-Enrichment:
    ≥99.75 %
  • TMS:
    Contains 0.03 v/v% TMS
 :
 :36.01 g/mol
 :65 °C (760 mmHg)
 :–99 °C
 :0,888 g/cm³ (20 °C)
 :12 °C
 :Température ambiante
 :212-378-6
 :1230
 :3,II
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS02
 :811-98-3
 :D₃COD
 :MFCD00044637