ContactUsLinkComponent
Xylène (mélange d'isomères), anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.5% (base xylènes + éthylbenzène), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Flammable
Irritant
Xylène (mélange d'isomères), anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.5% (base xylènes + éthylbenzène), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Catalog # 28976.294
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
Xylène (mélange d'isomères), anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.5% (base xylènes + éthylbenzène), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Catalog # 28976.294
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • Colour value:
    Max. 10 APHA
  • Assay (Xylene isomers + EB):
    Min. 99.5 %
  • Residue on evaporation:
    Max. 0.0010 %
  • Water (K.F.):
    Max. 0.0050 %
  • Benzene:
    Max. 0.100 %
  • Toluene:
    Max. 1 %
  • Thiophene:
    Max. 0.00010 %
  • Acidity or alkalinity:
    Max. 0.00020 meq/g
  • Al (Aluminium):
    Max. 0.5 ppm
  • B (Boron):
    Max. 0.02 ppm
  • Ba (Barium):
    Max. 0.01 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.5 ppm
  • Cd (Cadmium):
    Max. 0.05 ppm
  • Co (Cobalt):
    Max. 0.02 ppm
  • Cr (Chromium):
    Max. 0.02 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 0.02 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 0.1 ppm
  • Mg (Magnesium):
    Max. 0.1 ppm
  • Mn (Manganese):
    Max. 0.02 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.02 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 0.05 ppm
  • Sn (Tin):
    Max. 0.1 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 0.05 ppm
  • Total S (Sulphur):
    Max. 5 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :106.17 g/mol
Merck Index:13,10136
Boiling Pt:140 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–34 °C
Density:0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:25 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-535-7
UN:1307
ADR:3,III
REACH:01-2119488216-32
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:1330-20-7
Formula:C₆H₄(CH₃)₂
MDL Number:MFCD00077264