Xylène (mélange d'isomères), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
9516.1000
: Avantor
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Boiling Range (initial to dry point):137 - 144 °C
- Color (APHA):max. 10
- Free Acid (µeq/g):max. 0.12
- Residue after Evaporation:max. 0.001 %
- Sulfur Compounds (as S):max. 0.003 %
- Substances Darkened by H2SO4:passes test
- Water (H2O):max. 0.02 %
- at 295 nm:max. 1.00
- at 300 nm:max. 0.30
- at 330 nm:max. 0.05
- at 380-400 nm:max. 0.01
:
:106.17 g/mol
:13,10136
:140 °C (1013 hPa)
:–34 °C
:0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
:25 °C
:Température ambiante
:215-535-7
:1307
:3,III
:GHS02
:GHS07
:1330-20-7
:C₆H₄(CH₃)₂
:MFCD00077264