Gants pour salles propres, nitrile, stériles, Kimtech™ G3
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Certificats
À propos de cet article
Gants anatomiques et stériles avec manchette à bord roulé pour salles propres.
- Excellente dextérité et sensibilité tactile
- Sans latex de caoutchouc naturel ou silicone
- Texturés pour une meilleure préhension
- Faible taux d'endotoxines
- Niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10⁻⁶
Pour une utilisation en salles propres de classes 1, ISO 3 ou M1.5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Emballage: Conditionnement en pochette de polyéthylène pour une utilisation en salles propres. 1 paire/pochette en polyéthylène, 20 paires/double sachet en polyéthylène, 10 doubles sachets (200 paires)/boîte.
Spécifications
- Catalog No:
- 112-4839
- 112-4840
- 112-4837
- 112-4838
- 112-4842
- 112-4841
- Ambidextre/anatomique:
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Usage unique/Réutilisable:
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Latex/Sans latex:
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Poudrés/Non poudrés:
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Classe de la salle propre:
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- Style de manchette:
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Épaisseur de manchette:
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- Épaisseur de doigts:
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- Épaisseur de paume:
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- Norme EN:
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together