Formaldéhyde 10% en solution aqueuse stabilisé
Catalog # 5167.1000
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Assay (Formaldehyde):8 - 12 %
- pH (20°C):8.2 - 8.4
Specification Test Results
About this item
:
:30.03 g/mol
ADR:9,
:Stabilised with methanol 0,5-1,5 %
EINECS:200-001-8
UN:3334
:GHS08
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:50-00-0
Formula:CH₂O
MDL Number:MFCD00003274