VWR® Traceable® Infrared Thermometer
−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**), ±0,6; ±0,5* (5…65) °C, 0,2 (−10…+200); 1,0 °C, 165×38×2,5 mm, 100 g
N° de catalogue 620-1806
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
N° de catalogue 620-1806
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**), ±0,6; ±0,5* (5…65) °C, 0,2 (−10…+200); 1,0 °C, 165×38×2,5 mm, 100 g
Prix
287,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ce thermomètre HACCP - Analyse des risques et maîtrise des points critiques - est conçu pour les laboratoires alimentaires, la transformation des aliments, la préparation des aliments et le brassage. La construction étanche lui permet d'être utilisé dans les laboratoires, les usines et les zones de lavage.
Sonde infrarouge* ou pliable en acier inoxydable** (152 mm).
W×D×H: 165×38×2,5 mm
Weight: 100 g
 : Livré avec un certificat d'étalonnage NIST Traceable® avec numéro de série.
 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −55...+300
    (−55...+250 °C*/−55…+330 °C**)
  • Résolution:
    0,2 (−10…+200); 1,0 °C
  • Poids:
    100 g
  • l×p×h:
    165×38×2,5 mm
  • Précision:
    ±0,6; ±0,5* (5…65) °C