Zinc
Glass bottle for solids, 130 g
N° de catalogue PROONIST-683
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7440-66-6
- Formule:Zn
- Numéro MDL:MFCD00011291
- Poids moléculaire:65.39 g/mol
- Index Merck:12,10255
- Point d'ébullition:908 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:420 °C
- Densité:7,14 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-175-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:130 g