Zinc
Zinc
Flacon plastique, 500 g
N° de catalogue 29071.261
Fournisseur:   VWR Chemicals
Zinc
N° de catalogue 29071.261
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  7440-66-6
Zinc
Zinc
Flacon plastique, 500 g
Numéro CAS:  7440-66-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7440-66-6
  • Formule:Zn
  • Numéro MDL:MFCD00011291
  • Poids moléculaire:65.39 g/mol
  • Index Merck:12,10255
  • Point d'ébullition:908 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:420 °C
  • Densité:7,14 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-175-3
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    500 g