Iode
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
À propos de cet article
- Numéro CAS:7553-56-2
- Formule:I₂
- Numéro MDL:MFCD00011355
- Poids moléculaire:253.81 g/mol
- Index Merck:13,05036
- Point d'ébullition:184,3 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:114 °C
- Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-442-4
- UN:3495
- ADR:8,III
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7553-56-2
- Formule:I₂
- Numéro MDL:MFCD00011355
- Poids moléculaire:253.81 g/mol
- Index Merck:13,05036
- Point d'ébullition:184,3 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:114 °C
- Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-442-4
- UN:3495
- ADR:8,III
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource