Oxygène
1
REST34455
: Restek
- :7782-44-7
- :O₂
- :32 g/mol
- :12,07098
- :–183,17 °C (1013 hPa)
- :–218,3 °C
- :1,14 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-956-9
- :1072
- :2,
- :Density: 1.14 g/cm³ (20 °C)
- Cdt:1