Oxygène
1
  REST34455
 :   Restek
Oxygène
  REST34455
 :  Restek
 :  7782-44-7
Oxygène
1
 :  7782-44-7
1 * 1 ST
  •  :7782-44-7
  •  :O₂
  •  :32 g/mol
  •  :12,07098
  •  :–183,17 °C (1013 hPa)
  •  :–218,3 °C
  •  :1,14 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-956-9
  •  :1072
  •  :2,
  •  :Density: 1.14 g/cm³ (20 °C)
  • Cdt:
    1