Tubing, silicone, for perimatic premier peristaltic pump dispenser
N° de catalogue JENC686-216
Fournisseur: JENCONS SCIENTIFIC
Spécifications
- Tube Ø ext.:8 mm
- Tube Ø int.:12 mm
- Désignation:Tubing assembly
- Cdt:1 m
Spécifications
À propos de cet article
Premier silicone tubing assemblies.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance