Acide orthophosphorique ≥85%
VWRS6014.9190
:
- Type de conditionnement:Fut Plastique
- Cdt:176 L
- Seq:5483
:
:98 g/mol
:28 °C
:1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
:Température ambiante
:231-633-2
:1805
:8,III
:GHS05
:7664-38-2
:H₃PO₄
:MFCD00011340