Kit antiéclaboussures jetable
Kit antiéclaboussures jetable
Kit antiéclaboussures jetable
N° de catalogue 121-0136
Fournisseur:   Brady
Kit antiéclaboussures jetable
N° de catalogue 121-0136
Fournisseur:  Brady
Kit antiéclaboussures jetable
Kit antiéclaboussures jetable
Kit antiéclaboussures jetable
Prix
93,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 KIT
Product Details & Documents
Conçu pour les petites éclaboussures de produits chimiques et de liquides dangereux jusqu'à 1,7 litre. Le distributeur très visible peut facilement être fixé au mur ou sur une étagère.
  • Balai jetable pour balayer les bris de verre ou les débris
  • Ces gants de protection possèdent une finition rugueuse sur les bouts de doigts, avec une bonne résistance aux déchirures et aux substances chimiques
  • Sac autoclavable de mise au rebut
 : Le kit contient 2 tapis absorbants (410×510 mm), 1 paire de gants de protection contre les agents chimiques à usage unique (non poudrés), un sac pour mise au rebut, 1 balai jetable et un manuel d'instructions multilingue.
Spécifications
  • Désignation:
    Kit antiéclaboussures jetable