ContactUsLinkComponent
Hydrogéno-4-[[4-(éthylamino)-m-tolyl][4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]benzène-1,3-disulfonate de sodium
Irritant
Hydrogéno-4-[[4-(éthylamino)-m-tolyl][4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]benzène-1,3-disulfonate de sodium
N° de catalogue SERA38505.01
Fournisseur:  Serva
Numéro CAS:  
Irritant
Hydrogéno-4-[[4-(éthylamino)-m-tolyl][4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]benzène-1,3-disulfonate de sodium
N° de catalogue SERA38505.01
Fournisseur:  Serva
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :538.62 g/mol
Point de fusion:295 °C
EINECS:220-167-5
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:2650-17-1
Formule:C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Numéro MDL:MFCD00040657