ContactUsLinkComponent
α-Pinène
α-Pinène
Catalog # ROTH5647.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
α-Pinène
Catalog # ROTH5647.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :136.24 g/mol
Merck Index:12,07599
Boiling Pt:155 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–55 °C
Density:0.8592 g/cm³ (20 °C)
EINECS:201-291-9
UN:2368
ADR:3,III
CAS Number:80-56-8
Formula:C₁₀H₁₆
MDL Number:MFCD00001339