ContactUsLinkComponent
Potassium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Catalog # VWRS6047.1000
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Potassium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Catalog # VWRS6047.1000
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :74.55 g/mol
Density:1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360