ContactUsLinkComponent
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 9% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1033301
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 9% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1033301
Catalog # 87825.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 9% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1033301
Catalog # 87825.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :358.14 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-448-7
CAS Number:10039-32-4
Formula:Na₂HPO₄·12H₂O
MDL Number:MFCD00149181