ContactUsLinkComponent
Formaldéhyde 35% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1039101
Formaldéhyde 35% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1039101
Catalog # 87837.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Formaldéhyde 35% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1039101
Catalog # 87837.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :30.03 g/mol
ADR:3 (8),III
 :Stabilised with methanol 9.0- 15.0 % Vol.
EINECS:200-001-8
UN:1198
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS06
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:50-00-0
Formula:CH₂O
MDL Number:MFCD00003274