ContactUsLinkComponent
Iode 5 g/l dans le chloroforme Reag. Ph. Eur. 1045805
Iode 5 g/l dans le chloroforme Reag. Ph. Eur. 1045805
Catalog # 87855.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Iode 5 g/l dans le chloroforme Reag. Ph. Eur. 1045805
Catalog # 87855.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :253.81 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-442-4
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355