ContactUsLinkComponent
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald pour coloration de cellules, Sigma-Aldrich®
  205435-25G
 :  
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald pour coloration de cellules, Sigma-Aldrich®
  205435-25G
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
  • Appearance (Colour):
    Green to Black
  • Appearance (Form):
    Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms to Structure
  • UV Absorbance Ratio
    A650/A523:
    ≥ 1.45
 :
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
 :GHS07
 :Température ambiante
 :MFCD00131580