ContactUsLinkComponent
Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des phénols
Irriterend
Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des phénols
Catalogus # APPCA5084.0500
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Irriterend
Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des phénols
Catalogus # APPCA5084.0500
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specificaties
Over dit artikel
 :
Dichtheid:1.22 g/cm³ (20 °C)
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS07
MDL-nummer:MFCD00132625