Réactif de Folin-Ciocalteu 1,9 - 2,1 N pour le dosage des phénols, convient à la détermination des protéines totales par la méthode de Lowry, Sigma-Aldrich®
:
:MFCD00132625
:1,22 g/cm³ (20 °C)
:Room Temperature
:8,III
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
:3264
:GHS05
- Appearance (Turbidity):Clear
- Appearance (Colour):Faint Yellow to Very Dark Yellow and Faint Green-Yellow to Very Dark Green-Yellow
- Appearance (Form):Solution
- Concentration:1.9 - 2.1 N
- Suitability
Suitable for Use in Lowry Protein Determination:Suitable - Recommended Retest Period:4 years
Frequently Bought Together