ContactUsLinkComponent
Bovine serum albumin (BSA), Fraction V
  A2244.0050
 :  
Bovine serum albumin (BSA), Fraction V
  A2244.0050
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    50 g
  • N ° CAS.:
    90604-29-8
    9048-46-8
  • Source:
    Serum
  • Species:
    Bovine
  • Conditions de stockage:
    Refrigerator
  • Synonyme de protéine:
    BSA|Fraction V|Cohn Fraction V
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Bovine Serum Albumin
  • pH:
    pH 5.2