Carmin d'indigo
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLEM30726953
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
- Numéro CAS:860-22-0
- Formule:C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
- Numéro MDL:MFCD00005723
- Poids moléculaire:466.36 g/mol
- Index Merck:13,04969
- Point de fusion:> 300 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:212-728-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g