Système de purification de l'eau, Milli-DI®
Catalog # 172-5109
Supplier: Merck
Specifications
- Débit:0,5 - 0,7
- Désignation:Système Milli-DI®
- Modèle:Milli-DI®
- Eau d'alimentation:Potable (tap) water at a feed-pressure of 1 - 4,9 bar (14 - 70 psi)
- Résistivité à +25 °C:>1 MΩ•cm
- Poids:5,6 kg
- L×P×H:270×170×430 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le système de purification d'eau compact Milli-DI® est facile à utiliser. Il a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de petites quantités d'eau pure, entre 3 et 5 litres par jour. L'eau produite est adaptée pour les utilisations dans les applications chimiques et électrochimiques, pour la production de tampons, réactifs et milieux de culture microbiologique, et pour une multitude d'autres applications. L'eau Milli-DI® peut également être utilisée pour alimenter les systèmes d'eau ultrapure.
- Alimentation par batterie ; pas d'alimentation secteur nécessaire
- Contrôle facile de la qualité de l'eau : le système est équipé d'un appareil de mesure de résistivité compensée en température pour une précision optimale
- Facile à installer : le système est simplement branché à la source d'eau potable
- Conception simple du pack de traitement pour une maintenance simplifiée.
- Exigences en matière d'eau d'alimentation : eau du robinet potable avec pression d'alimentation d'eau de <4,5 bar
- Conception simple du pack de désionisation pour une maintenance simplifiée (DI-PAK®) ; l'affichage LED indique le moment où le pack doit être modifié
Ordering information: le pack de purification DI-PAK® (172-5158) doit être commandé avec le système.