Pompe à eau
Pompe à eau en PP gris, pour générer un vide et évacuer les liquides et les vapeurs (il peut être nécessaire d'installer un récupérateur ou un piège réfrigérant en amont).
- Consommation d'eau extrêmement faible (190 l/h à une pression d'un débit de 3,5 bar)
- Pression finale constante (16 mbar à une température de l'eau de 12 °C)
- Bonne capacité d'aspiration ; ~400 l d'air par heure (par rapport à la pression atmosphérique, température de l'eau de 12 °C, pression d'un débit de 3,5 bar)
- Bonne résistance chimique - le milieu à transporter n'entre en contact qu'avec des pièces en PP, FKM et PTFE
- Température max. : 80 °C en fonctionnement continu
Delivery information: Comprend la trompe à eau, un écrou borgne R 3/4", un adaptateur de réduction R 1/2", une buse de flexible (10 - 12 mm de diamètre externe) pour le connecteur d'eau et un raccord de tuyaux d'un diamètre externe de 6 à 9 mm qui peut être dévissé pour le raccordement au vide.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
GA Wasserstrahlpumpe
Manual
VWR® for filtration
Product Literature
- Pression finale:16 mbar
- Consommation d'eau:190 l/h
- Désignation:Pompe à eau
- Longueur:210 mm
- Pompe: pression/aspiration:6,67 l/min
- Température:80 °C
- Pression d'eau:3,5 bar
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation