Pompe à vide à membrane VWR® VP 820
À propos de cet article
Pompe à membrane à tête double et fonctionnement à sec pour un large éventail d’applications en laboratoire. Elle pompe, compresse et évacue sans affecter les milieux, ce qui signifie que ces milieux ne sont pas contaminés. La pompe est équipée d'une membrane à tension optimisée brevetée, ce qui permet de réduire sa taille et d'allonger la durée de vie de la membrane.
- Pompage 100 % sans huile, évitant toute contamination du fluide lors du pompage et de la vidange. Pour les milieux agressifs. Gaz et vapeurs
- Fonctionnement silencieux et sans entretien
* Débit à la pression atmosphérique
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Comprend une pompe à membrane dotée d’un commutateur thermique, d’un fusible principal, d’un câble de connexion avec prise, et de raccords de tuyaux pour tuyaux de diamètre interne 9 mm.
Packaging:
Caution:
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
1 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Pompe à membrane à tête double et fonctionnement à sec pour un large éventail d’applications en laboratoire. Elle pompe, compresse et évacue sans affecter les milieux, ce qui signifie que ces milieux ne sont pas contaminés. La pompe est équipée d'une membrane à tension optimisée brevetée, ce qui permet de réduire sa taille et d'allonger la durée de vie de la membrane.
- Pompage 100 % sans huile, évitant toute contamination du fluide lors du pompage et de la vidange. Pour les milieux agressifs. Gaz et vapeurs
- Fonctionnement silencieux et sans entretien
* Débit à la pression atmosphérique
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Comprend une pompe à membrane dotée d’un commutateur thermique, d’un fusible principal, d’un câble de connexion avec prise, et de raccords de tuyaux pour tuyaux de diamètre interne 9 mm.
Packaging:
Caution:
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- 181-0071
- 181-0072
- 181-0073
- Modèle:
- VP 820 avec prise EU
- VP 820 avec prise CH
- VP 820 avec prise UK
- Débit:
- 20*
- 20*
- 20*
- Pression de service (bar):
- 1,0
- 1,0
- 1,0
- Pression finale (abs.):
- 8 mbar
- 8 mbar
- 8 mbar
- Indice de protection:
- IP 44
- IP 44
- IP 44
- L×P×H:
- 110×304×204 mm
- 110×304×204 mm
- 110×304×204 mm
- Poids:
- 9,3 kg
- 9,3 kg
- 9,3 kg
- Vide final (abs.):
- 8 mbar
- 8 mbar
- 8 mbar
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- ModèleDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.181-0071ModèleVP 820 avec prise EUDébit20*Pression de service (bar)1,0Pression finale (abs.)8 mbarIndice de protectionIP 44L×P×H110×304×204 mmPoids9,3 kgVide final (abs.)8 mbar - VP 820 avec prise CHArrêté-Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.181-0072ModèleVP 820 avec prise CHDébit20*Pression de service (bar)1,0Pression finale (abs.)8 mbarIndice de protectionIP 44L×P×H110×304×204 mmPoids9,3 kgVide final (abs.)8 mbar - VP 820 avec prise UKArrêté-Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.181-0073ModèleVP 820 avec prise UKDébit20*Pression de service (bar)1,0Pression finale (abs.)8 mbarIndice de protectionIP 44L×P×H110×304×204 mmPoids9,3 kgVide final (abs.)8 mbar