Pompe à vide/pression
Pompe à vide/pression
Pompe à vide/air comprimé
N° de catalogue 516-7546
Pompe à vide/pression
N° de catalogue 516-7546
Pompe à vide/pression
Pompe à vide/pression
Pompe à vide/air comprimé
Prix
1 820,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cette pompe à vide et alimentation en air comprimé combinée est garantie sans huile ni poussière et permet de conserver une propreté irréprochable dans l'ensemble du laboratoire.
  • Réduction des risques de contamination; joint d'étanchéité à l'air entre la pompe et la bouteille garantissant une alimentation en vide/air comprimé sans huile ni poussière
  • Est équipé d'une membrane pour un fonctionnement plus propre et plus silencieux
  • Design compact permettant de libérer de l'espace dans le laboratoire
Filter elements: PU foam
Seals: stainless steel
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Pompe à vide/air comprimé
  • Cat. No.:
    516-7546
  • Raccordement côté refoulement (EX):
    Hose barb 9,52 mm
  • Poids:
    6,54 kg
  • Matériau du boîtier:
    Aluminium die-casting
  • Alimentation:
    230 V/50 - 60 Hz
  • Pression finale (abs.):
    4200 mbar
  • Moteur:
    1/8 PS
  • L×P×H:
    200×165×275 mm
  • Vide:
    813 mbar
  • Modèle:
    Vacuum/pressure pump
  • Consommation de courant:
    1,9 A (50 Hz); 2,2 A (60 Hz)
  • Diaphragmes:
    Néoprène