ContactUsLinkComponent
Bains à ultrasons, B200
Bains à ultrasons, B200
Catalog # 142-2595
Supplier:  BRANSON
undefined
Bains à ultrasons, B200
Catalog # 142-2595
Supplier:  BRANSON
Specifications
  • Capacité:
    0,5 L
  • Puissance de sortie max.:
    40 W
  • Désignation:
    Cuve à ultrasons Bransonic™ B200
  • Modèle:
    Bransonic™ B200
  • L×P×H:
    225×115×122 mm
  • L×P×H de la cuve:
    165×90×55 mm
  • Poids:
    1,5 kg
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le bain à ultrasons B200 permet de nettoyer les petits objets tels que les échantillons géologiques, les composants électriques/électroniques et de nombreux petits instruments. Adapté au nettoyage des lentilles de contact, des lunettes et autres articles optiques. Efficaces pour éliminer la contamination superficielle comme les empreintes digitales et la poussière.
  • Bain polyvalent pouvant s'utiliser partout
  • Conception compacte
  • Conteneur en acier inoxydable avec capacité de 0,5 l dans boîtier plastique résistant
  • Avec minuteur intégré de 5 minutes qui arrête le bain automatiquement
Delivery: couvercle et panier sont inclus dans le paquet standard.