Chronomètre électronique, Profil
Chronomètre électronique, Profil
Chronomètre numérique étalonnable, profile 1, noir, 82×61×28 mm
N° de catalogue 609-1243
Fournisseur:   HANHART
Chronomètre électronique, Profil
N° de catalogue 609-1243
Fournisseur:  HANHART
Chronomètre électronique, Profil
Chronomètre électronique, Profil
Chronomètre numérique étalonnable, profile 1, noir, 82×61×28 mm
Prix
208,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Addition de temps, mesure de temps intermédiaires. Mesure de deux temps consécutifs.
  • Plage de mesure: 1/100 s
  • Affichage: 9 h, 59 min, 59,99 s
  • Lecture sur écran LCD
  • Boîtier résistant à l'eau
Delivery information: Livrés avec un étui de protection, un cordon et une pile.
Spécifications
  • Couleur:
    noir
  • Désignation:
    Chronomètre numérique étalonnable, profile 1
  • l×p×h:
    82×61×28 mm