Agitateurs vortex, PV-1
Agitateurs vortex, PV-1
PV-1 vortex mixer
Catalog # 444-0359
Supplier:   GRANT INSTRUMENTS
Agitateurs vortex, PV-1
Catalog # 444-0359
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Agitateurs vortex, PV-1
Agitateurs vortex, PV-1
PV-1 vortex mixer
Price
272,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pour une agitation douce à vigoureuse et suspension de pastilles dans des tubes de 0,5 ml, 1,5 ml, 15 ml et 50 ml. L'agitateur PV-1 vortex est si petit qu'il tient dans la main - sans amoindrir ses performances.
  • Vitesse variable
  • Fonctionnement en continu ou par pression
  • Démarrage par pression pour tubes de plus de 28 mm de diamètre
  • Pieds à ventouse fixant l'appareil sur le plan de travail et absorbant les vibrations
  • Pour une utilisation à température ambiante 4 à 40 °C (80% d'humidité relative, non condensée) en chambre froide ou incubateur
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Désignation:
    PV-1 vortex mixer
  • Capacité max.:
    50 ml
  • Cat. No.:
    444-0359
  • Poids:
    1,1 kg
  • Ø max. des tubes (mm):
    28,5 mm
  • Orbit:
    4 mm
  • Alimentation:
    Puissance externe: 12 V, 320 mA
  • Gamme de vitesse:
    750 - 3000 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
    orbital
  • L×P×H:
    90×150×80 mm
  • Modèle:
    PV-1