ContactUsLinkComponent
Mélangeurs/secoueurs va-et-vient, grande capacité, VKS 75 B control
Catalog # 444-9422
undefined
Mélangeurs/secoueurs va-et-vient, grande capacité, VKS 75 B control
Catalog # 444-9422
Specifications
  • Mouvement d'agitation:
    Va-et-vient
  • Gamme de vitesse:
    20 - 200 min⁻¹
  • Course:
    50 mm
  • Désignation:
    Agitateur va-et-vient VKS 75 B control, sans plateau
  • Modèle:
    VKS 75 B control
  • Charge max.:
    75 kg
  • l×p (plate-forme):
    760×600 mm
  • Poids:
    110 kg
  • L×P×H:
    1050×835×250 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Ces grands agitateurs va-et-vient (existent en version à mouvement orbital) robustes permettent de constituer une tour d'agitation multi étages. Ils sont spécialement conçus pour un fonctionnement continu, avec charge maximum de 75 kg. De nombreux récipients peuvent être disposés dans différentes configurations grâce à la vaste gamme d'accessoires disponibles en option.
  • Affichage numérique avec une nouvelle commande programmable avec des fonctionnalités étendues
  • Fonctionnement continu ou programmable
  • Variation continue de la vitesse
  • Utilisable de +5 à 50 °C (85% d'humidité relative), dans une chambre froide
  • Vaste gamme d'accessoires disponibles et possibilité d'utiliser jusqu'à 6 plateaux avec le montage à 3 étages
Ordering information: Fournis sans plateau. Les accessoires doivent être commandés séparément.
Caution: La capacité du plateau universel SM en termes de flacons est de 117×10, 64×25, 63×50, 49×100, 23×250, 15×500, 11×1000 ou 6×2000 ml ou de 5 portoirs pour tubes à essai. La capacité du plateau en termes d'ampoules à décanter est de 10×100, 6×250, 4×500, 4×1000 or 2×2000 ml.
Racks for VKS shaker, 1st tier
Product Information